Imprimer
Microplaques, 96 puits
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
650101_100 651101_100 655101_100 655161_100 651161_100 650161_100 655077_40 655075_40 655076_40 655074_40 655094_40 655095_40 655096_40 655097_40 655191_50 651191_400
391-3605EA 94.8 EUR
391-3605 391-3610 391-3615 736-0119 736-0223 391-3311 391-3629 736-0228 736-0229 738-0016 738-0020 738-0021 738-0022 738-0023 738-0168 738-0208
Microplaques, 96 puits
Microplaques Microplaques HTS
En PS, sans couvercle. Un large éventail de microplaques à 96 puits est disponible avec de nombreux traitements de surface différents, un choix de profils de puits et un fond plein ou μClear®. Toutes les plaques sont exemptes de DNase, de RNase et d'ADN humain et apyrogènes.