Imprimer
Plaques pour microtitration, noires, 96 puits, Sterilin®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Sterilin®
634-0006EA 305 EUR
634-0006
Plaques pour microtitration, noires, 96 puits, Sterilin®
Microplaques Microplaques HTS
En PS non traité. Conçues pour les études en fluorescence.
  • Le pigment noir empêche les parasitages entre les puits
  • Faible fluorescence de fond limitant la diffusion de la lumière
  • Modèle de puits en cheminée permettant de réduire la contamination
Couleur : noir