Imprimer
Systèmes de réplication, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
250393 250520
732-2706EA 5780 EUR
732-2706 732-2707
Systèmes de réplication, Nunc™
Replicateurs de microplaques et de boîtes de Pétri
Réplicateurs en aluminium anodisé avec picots en acier inoxydable, copieurs en PP. Conçu pour la réplication de bibliothèques d'ADN, ce système permet le transfert de petits volumes de liquides d'une plaque à une autre ou vers une membrane. Les picots transfèrent 1,0 µl (± 0,1 µl) de liquide.