Imprimer
Plaques pour microtitration à 96 puits
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2605 2205 9205
735-0184EA 123 EUR
735-0184 735-0180 735-0194
Plaques pour microtitration à 96 puits
Microplaques Microplaques HTS
Puits carré en styrène rigide ou en vinyle souple. Idéal pour les applications à micro-volumes, telles que le stockage, le transfert d'échantillons ou de réactifs, la dilution en série, l'hémogglutination, le groupage sanguin et la fixation de compléments. Disponible avec un choix de puits à fond plat, en U ou en V.
  • Fond en U améliore les étapes de lavage des dosages ELISA, et accroît la sensibilité des applications fluorescentes
  • Fond en v ideal pour les dosages avec des perles magnétiques et les tests d'hémagglutination, pour la centrifugation et la concentration et facilite la récupération du contenu et facilite l'observation des réactions d'agglutination