Imprimer
Microplaques à fond en verre, SensoPlate™
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
662892_12 655896_16 655892_16 781856_16 781892_16 783892_16 655891_16
738-0031EA 868 EUR
738-0031 GREI655896_16 738-0027 738-0504 738-0104 738-0105 GREI655891_16
Microplaques à fond en verre, SensoPlate™
Microplaques Microplaques HTS
Fond en verre borosilicaté optiquement clair (trajet optique 175±15 µm) et châssis en PS noir.
  • Tous les formats de puits sont disponibles : 24, 96, 384 et 1536 puits
  • Encombrement conforme aux recommandations SBS
  • Option SensoPlate™ Plus pour applications de criblage haut rendement
  • Exemptes de DNase, de RNase et d'ADN humain, apyrogènes
Les microplaques à fond en verre SensoPlate™ sont conçues pour la spectroscopie en fluorescence corrélée. Le fond en verre permet de mesurer la transmission dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 350 nm. Les applications microscopiques, telles que la microscopie confocale, constituent un autre domaine d'application potentiel. Le fond en verre de 175 µm d'épaisseur correspond au trajet optique des lamelles couvre-objets standard. Les plaques SensoPlate™ sont disponibles stériles avec couvercle, mais leur adéquation à la culture cellulaire doit être testée avant application.
Les microplaques à fond en verre SensoPlate™ Plus sont conçues pour les applications optiques dans le criblage haut rendement. Elles sont caractérisées par une géométrie améliorée, qui permet des mesures sans interférences et une microscopie sur toute la surface du fond de la microplaque.