Imprimer
Plaques microtest HLA (plaques Terasaki)
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
653190_480 653180_270
391-3611EA 723 EUR
391-3611 391-3612
Plaques microtest HLA (plaques Terasaki)
Microplaques Microplaques immunologiques et bandelettes
En PS, surface traitée pour la culture cellulaire, avec couvercle. Les plaques microtest HLA (plaques Terasaki) conviennent à toutes les applications nécessitant la détermination sérologique d'antigènes HLA.
  • Choix de plaques à 60 ou 72 puits
  • 10 µl de volume par puits