Imprimer
MiniTrays, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
452256 470378 472400
735-0201EA 2100 EUR
735-0201 735-0202 735-0203
MiniTrays, Nunc™
Microplaques Microplaques immunologiques et bandelettes
En PS. Utile pour le sérotypage, la cytotoxicité et le clonage de cellules.
  • Adsorption limitée des protéines
  • Transparentes : peuvent être utilisées avec des microscopes inversés
  • Couvercles avec bords coupés pour un positionnement correct sur les microplaques
  • Bonne visibilité des coordonnées alphanumériques
  • Traitement de surface permettant de maximiser le mélange des échantillons et des réactifs