Imprimer
Microplaques blanches pour applications en luminescence
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7566 7567 7571 7572
735-0523EA 225 EUR
735-0523 735-0524 735-0525 735-0526
Microplaques blanches pour applications en luminescence
Microplaques Microplaques immunologiques et bandelettes
Microlite™ microplates are densely pigmented to minimise crosstalk and to provide high reflectivity. These characteristics are ideal for intense luminescent reactions where light piping may be a concern or minimal luminescence assays where even a minute amount of light could affect results.
  • La surface Microlite™+ offre une interférence minimale et une réflectivité optimale
  • Choix de plaques à barrettes ou à 96 puits
  • Puits à fond plat pour des caractéristiques optiques optimales
Microlite™ 1+ est le récipient idéal pour les réactions à faible luminescence, assurant un couplage moyen avec une plage dynamique accrue, une réflectivité optimale et une interférence minimale.
Microlite™ 2+ is an irradiated, high binding surface with enhanced dynamic range, extra high reflectivity and minimal crosstalk for low signal luminescent reactions.