Imprimer
Microplaques 384 puits, MaxiSorp™, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
460372 460518 464718
735-0035EA 367 EUR
735-0035 735-0036 735-0114
Microplaques 384 puits, MaxiSorp™, Nunc™
Microplaques Microplaques immunologiques et bandelettes
En PS, avec traitement de surface MaxiSorp™ certifié, modèle pince. Disponibles avec un choix de plaques transparentes pour lecture par colorimétrie et stockage d'échantillons, plaques blanches pour lecture par luminescence et plaques noires pour lecture par fluorescence.
  • Dimensions comparables à celles d'une microplaque 96 puits standard
  • Les plaques noires et blanches minimisent les interférences
  • Les puits à fond rond éliminent l'absorption
  • Fond plat pour une lecture optique
  • Compatibles avec les lecteurs automatiques et les systèmes de manipulation des liquides
Plage de travail: 10 - 100 µl par puits.
Working range: 10 - 100 µl per well