Imprimer
Plaques, 96 MicroWell™, 96 puits, FluoroNunc™ et LumiNunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
236105 236107 236108 237105 237107 237108
732-2696EA 218 EUR
732-2696 732-2697 732-2698 732-2699 732-2700 732-2701
Plaques, 96 MicroWell™, 96 puits, FluoroNunc™ et LumiNunc™
Microplaques Microplaques HTS
En PS non traité, avec encoches pour automates. Plaques 96 MicroWell™ pour études par fluorescence et luminescence. Les plaques noires destinées aux études par fluorescence assurent une lumière parasite minimale et un faible bruit de fond. Les plaques blanches destinées aux études par luminescence assurent une réflexion maximale et une autoluminescence minimale.
  • Bords des puits surélevés pour réduire les risques de contamination croisée
  • Puits à fond plat (F) pour des caractéristiques optiques optimales
  • Les plaques s'adaptent à tous les équipements standard
  • Compatibles avec les couvercles pour plaques MicroWell™ et les films de scellage adhésifs
Volume de travail recommandé : 200 μl par puits
Recommended working volume: 200 µl per well