Imprimer
Plaques, 96 MicroWell™, 96 puits, FluoroNunc™ et LumiNunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
136101 136102 137101 137103
734-2002EA 317 EUR
734-2002 734-2003 734-2017 734-2018
Plaques, 96 MicroWell™, 96 puits, FluoroNunc™ et LumiNunc™
Microplaques Microplaques HTS
En PS avec traitement favorisant la culture tissulaire, stériles et avec couvercle. Plaques 96 MicroWell™ pour études cellulaires par fluorescence et luminescence. Les plaques noires destinées aux études par fluorescence assurent une lumière parasite minimale et un faible bruit de fond. Les plaques blanches destinées aux études par luminescence assurent une réflexion maximale et une autoluminescence minimale.
  • Bords des puits surélevés pour réduire les risques de contamination croisée
  • Puits à fond plat (F) pour des caractéristiques optiques optimales
  • Bords de la plaque et couvercles conçus pour réduire l'évaporation
  • Les plaques s'adaptent à tous les équipements standard
  • Traitement de surface certifié Nunclon™Δ
Volume de travail recommandé : 200 μl par puits
Recommended working volume: 200 µl per well