Imprimer
Microplaques pour applications de fluorescence
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9502867 7605 7705 7805 7905
735-0533EA 206 EUR
735-0533 735-0527 735-0528 735-0529 735-0530
Microplaques pour applications de fluorescence
Microplaques Microplaques immunologiques et bandelettes
Ces microplaques ont été spécifiquement conçues pour des applications de fluorescence. Elles présentent des surfaces de couplage de type Microfluor® et couplage universel (UB). Elles sont disponibles en noir ou blanc selon les exigences spécifiques de l'étude.
  • Disponibles sous forme de plaques à barrettes ou à 96 puits pour répondre aux exigences des instruments automatisés
  • Les microplaques Microfluor® présentent des puits à bords surélevés pour éviter la contamination croisée
Les microplaques présentent un bruit de fond faible pour améliorer la sensibilité avec une interférence minime, tout en évitant la canalisation de lumière entre les puits. Elles sont disponibles dans des configurations à couplage moyen et élevé :
Les microplaques Microfluor® 1 noires et UB noires assurent un bruit de fond faible.
Les microplaques Microfluor® 2 noires sont des microplaques irradiées qui garantissent un couplage élevé et un bruit de fond minimal à la fluorescence.
Les microplaques blanches présentent une réflectivité accrue pour augmenter le signal et donc la sensibilité, tout en améliorant le rapport signal/bruit, afin d'accroître la plage dynamique et de minimiser l'interférence. Elles sont disponibles dans des configurations à couplage moyen et élevé :
Les microplaques Microfluor® 1 blanches assurent une réflectivité élevée et un bruit de fond réduit à la fluorescence.
Les microplaques Microfluor® 2 blanches sont irradiées et conviennent aux études par fluorescence dans la gamme des ultraviolets nécessitant un couplage élevé et un bruit de fond.
White microplates have higher reflectivity to enhance signal and thus sensitivity, while improving signal-to-noise ratios, thus increasing the dynamic range and minimising crosstalk. They are available in high and medium binding configurations:
Microfluor® 1 White microplates offer high signal reflectance and reduced background fluorescence.
Microfluor® 2 White is an irradiated microplate for assays that require higher binding and reduced background for fluorescence assays in the ultraviolet range.