Imprimer
Plaques, Nunc-Immuno™ TSP (transfert en phase solide)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
445497 476635
735-0022EA 424 EUR
735-0022 735-0074
Plaques, Nunc-Immuno™ TSP (transfert en phase solide)
Replicateurs de microplaques et de boîtes de Pétri
PS. Pour le test simultané des analytes par la technique ELISA. Également disponibles sous forme stérile pour le dépistage de cultures d'hybridomes pour la production d'anticorps.
  • Propriétés d'adsorption uniformes
  • 96 puits à fond rond pour une surface totale de 95 mm²
  • Plaques stériles fournies dans un plateau
La surface MaxiSorp™ a une forte affinité avec les molécules ayant des propriétés hydrophiles/hydrophobes mélangées.
Couleur : transparent
Colour: Clear