Imprimer
Tubes à faible surface d'adsorption, Nunc-Immuno™, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
443990 466982 468608
735-0017EA 357 EUR
735-0017 735-0041 735-0047
Tubes à faible surface d'adsorption, Nunc-Immuno™, Nunc™
Tubes Tubes pour immunologie
En PE avec graduations.
  • Surface présentant une plus faible affinité pour les protéines par comparaison avec le verre et d'autres plastiques
  • Saturation non requise
  • Compatibles avec les équipements standard
Les tubes Nunc-Immuno™ MiniSorp™ conviennent aux méthodes immunologiques en phase liquide, dont RIA.