Imprimer
Tubes, Nunc-Immuno™, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
444202 470319
735-0018EA 289 EUR
735-0018 391-8281
Tubes, Nunc-Immuno™, Nunc™
Tubes Tubes pour immunologie
En PS avec surface MaxiSorp™ (hydrophile) ou Polysorp™ (hydrophobe).
  • Les StarTubes™ Nunc avec une surface interne plus grande fournissent une sensibilité plus élevée et des temps d'analyses plus courts
  • Excellente qualité optique; homogénéité de liaison certifiée pour les modèles MaxiSorp™
  • Compatibles avec les équipements standard
Utilisés pour les techniques d'immunologie en phase solide, par exemple IRMA, ELISA et ILMA.