Imprimer
Éprouvettes graduées, forme basse, classe B, verre borosilicaté
Fournisseur: Kavalier
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
432341544 632432341123 632432341338 632432341125 432341443
612-3800EA 62.4 EUR
612-3800 612-3778 612-3798 612-3779 612-3799
Éprouvettes graduées, forme basse, classe B, verre borosilicaté
Éprouvettes Éprouvettes graduées
Borosilicate glass, low form, class B.
  • Hexagonal base
  • White graduations
Certifications: ISO 4788, DIN 12 680-1