Imprimer
Éprouvettes graduées, forme allongée
Fournisseur: Bohemia Cristal (Kavalierglass)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SIMAX
612-3774EA 24.8 EUR
612-3774 612-3773 612-3770 612-3776 612-3775 612-3777
Éprouvettes graduées, forme allongée
Éprouvettes Éprouvettes graduées
Verre borosilicaté, forme haute, classe B.
  • Base hexagonale
  • Graduations blanches
Certifications: ISO 4788, DIN 12 680-1