Imprimer
Éprouvettes graduées
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339
612-4000EA 8.2 EUR
612-4000 612-4001 612-4002 612-4003 612-4004 612-4005 612-4006 612-4007
Éprouvettes graduées
Éprouvettes Éprouvettes graduées
En PMP (TPX®), transparentes, forme basse, autoclavables.
  • Bec verseur, base circulaire et graduations blanches moulées
  • Excellente résistance chimique
  • Résistent à des températures pouvant atteindre +170 °C