Imprimer
Éprouvettes graduées
Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2270193 2270160 2270170 2270175 2270180 2270186 2270190
613-4717EA 84.6 EUR
613-4717 612-3360 612-3361 612-3362 612-3363 612-3364 612-3365
Éprouvettes graduées
Éprouvettes Éprouvettes graduées
DURAN®, verre borosilicaté, forme haute, classe A.
  • Étalonnées en contenance « ln », certificat de conformité (DE-M marking) avec identification par lots datée disponible via le site Web www.hirschmannlab.de
  • Base hexagonale en plastique et col de protection avec bec
  • Graduations courtes, bleues
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788