Imprimer
Mixing measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass
Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2340194 2340160 2340170 2340175 2340180 2340186 2340190 2340193
612-3095EA 302 EUR
612-3095 612-1525 612-1526 612-1527 612-1528 612-1529 612-1530 612-1531
Mixing measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass
Éprouvettes Éprouvettes graduées
DURAN®, verre borosilicaté, avec bouchon en PE, classe A.
  • Étalonnées en contenance « ln », certificat de conformité (marquage DE-M) avec identification par lots datée disponible via le site Web www.hirschmannlab.de
  • Base hexagonale, en verre normalisé NS
  • Graduations bleues avec anneaux de marquage aux principales graduations
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788