Imprimer
Éprouvettes graduées
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
814 815 816 817 820 821 822 823
612-4722EA 6.2 EUR
612-4722 612-4724 612-4726 612-4728 612-4730 612-4732 612-4734 612-4736
Éprouvettes graduées
Éprouvettes Éprouvettes graduées
En PP, translucides, forme basse.
  • Avec rebord et base circulaire
  • Excellente résistance chimique
  • Graduations permanentes en relief