Imprimer
Measuring cylinders, tall form, class B, PP
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
34808 34820 34828 34838 34848 34854 34862 34864 35008 35020 35028 35038 35048 35054 35062 35064
612-4358EA 8.3 EUR
612-4358 612-4359 612-4360 612-4361 612-4362 612-4363 612-4364 612-4365 612-4641 612-4642 612-4643 612-4644 612-4645 612-4646 612-4647 612-4648
Measuring cylinders, tall form, class B, PP
Éprouvettes Éprouvettes graduées
En PP, hautement translucides, forme haute, classe B.
  • Calibrées en contenance « In »
  • Avec graduations imprimées en bleu ou en relief
  • Une exposition à des températures jusqu'à +80 °C ne provoquera pas de dépassement permanent des limites de tolérance ; nettoyage à des températures inférieures à +60 °C recommandé pour préserver les graduations et traits de jauge
DIN 12 681 / ISO 6706
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable