Imprimer
Éprouvettes graduées
Fournisseur: VITLAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
652081 653081 646081 651081 647081 648081 649081 650081
612-4314EA 28.2 EUR
612-4314 612-4316 612-4302 612-4312 612-3787 612-3788 612-3789 612-3790
Éprouvettes graduées
Éprouvettes Éprouvettes graduées
En PP translucide, forme haute, autoclavables, classe B.
  • Calibrées en contenance 'ln'
  • Pied hexagonal, bec verseur
  • Graduations circulaires en relief, de couleur bleue
Certifications: DIN 12681 / ISO 6706