Imprimer
Éprouvettes graduées
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577
612-0951EA 8.7 EUR
612-0951 612-0952 612-0953 612-0954 612-0955 612-0956 612-0957 612-0958
Éprouvettes graduées
Éprouvettes Éprouvettes graduées
En PMP (TPX®), transparentes, forme haute.
  • Bec verseur, base pentagonale et graduations blanches moulées
  • Absence de ménisque, chimiquement non absorbantes, surface non mouillante, excellente résistance chimique
  • Utilisables avec des liquides pouvant atteindre +170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 partie 2