Imprimer
Éprouvettes graduées, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CP0050P CP0100P CP0250P CP0500P CP2000P CPB0010P CPB0025P CPB0050P CPB0100P CPB0250P CPB0500P CPB1000P CPB2000P CP0025P CP1000P CP0010P
612-0379EA 63.6 EUR
612-0379 612-0380 612-0387 612-0388 612-0390 612-0399 612-0402 612-0403 612-0404 612-0405 612-0406 612-0407 612-0408 612-0378 612-0389 612-0377
Éprouvettes graduées, Azlon®
Éprouvettes Éprouvettes graduées
En PP, hautement translucides, forme haute, classe B.
  • Base hexagonale avec fonction anti-dérapante, anti-aspiration, bec, grande résistance
  • Codes de recyclage et code de lot sur chaque éprouvette
  • Autoclavables, mais précision pouvant être affectée
ISO 6706
Certifications: ISO 6706