Imprimer
Éprouvettes graduées
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2566 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2567
612-4066EA 35.6 EUR
612-4066 612-4060 612-4061 612-4062 612-4063 612-4064 612-4065 612-4067
Éprouvettes graduées
Éprouvettes Éprouvettes graduées
En PP, translucides, forme haute.
  • Bec verseur, base pentagonale et graduations bleues
  • Autoclavables à +121 °C, capables de résister à des températures jusqu'à +100 °C lors de tâches continues
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 partie 2