Imprimer
Éprouvettes graduées
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2575 2570 2571 2572 2573 2574 2576 2577
612-4073EA 37.9 EUR
612-4073 612-4068 612-4069 612-4070 612-4071 612-4072 612-4074 612-4075
Éprouvettes graduées
Éprouvettes Éprouvettes graduées
En PMP (TPX®), transparentes, forme haute, autoclavables.
  • Bec verseur, base pentagonale et graduations bleues moulées
  • Absence de ménisque, chimiquement non absorbantes, surface non mouillante, excellente résistance chimique
  • Utilisables avec des liquides pouvant atteindre +170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 partie 2