Imprimer
Éprouvettes graduées
Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2210194 2210154 2210160 2210170 2210175 2210180 2210186 2210190 2210193
612-1395EA 181 EUR
612-1395 612-1385 612-1386 612-1387 612-1388 612-1389 612-1390 612-1391 612-1392
Éprouvettes graduées
Éprouvettes Éprouvettes graduées
DURAN®, verre borosilicaté, forme haute, classe A.
  • Étalonnées en contenance « ln », certificat de conformité (marquage DE-M) avec identification par lots datée disponible via le site Web www.hirschmannlab.de
  • Base en verre hexagonale, avec bec
  • Graduations ambrées avec traits de jauge aux principales graduations
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788