Imprimer
Éprouvettes graduées
Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2200154 2200160 2200170 2200175 2200180 2200186 2200190 2200193 2200194 2200197
612-3027EA 19.6 EUR
612-3027 612-3028 612-3029 612-3030 612-3031 612-3032 612-3033 612-3034 612-3035 612-3036
Éprouvettes graduées
Éprouvettes Éprouvettes graduées
DURAN®, verre borosilicaté, forme haute, classe B.
  • Étalonnées en contenance « In »
  • Base en verre hexagonale, avec bec
  • Graduations ambrées
* En plus de la norme DIN.
Certifications: DIN EN ISO 4788