Imprimer
Éprouvettes graduées, forme haute, classe A, verre borosilicaté, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
32462 32438 32448 32408 32420 32428 32454 932408
612-5029EA 194 EUR
612-5029 612-5026 612-5027 612-5023 612-5024 612-5025 612-5028 BRND932408
Éprouvettes graduées, forme haute, classe A, verre borosilicaté, BLAUBRAND®
Éprouvettes Éprouvettes graduées
Verre borosilicaté 3.3, classe A, conformité certifiée.
  • Étalonnage pour contenir (TC, In)
  • Base en verre hexagonale, bouchon en PP (sauf pour 612-5028 et 612-5029 : bouchon en PE octogonal)
  • Trait de jauge aux graduations, marques et inscriptions majeures, avec inscription très contrastée en émail bleu
  • Commande totale d'un lot
* Hauteur sans bouchon
Certifications: DIN EN ISO 4788.
Informations de commande: Fournis avec un certificat de lot. Des éprouvettes sont également disponibles sur demande avec un certificat individuel, un certificat individuel USP ou un certificat d'étalonnage DAkkS.