Imprimer
Cylindres de précision ASPIN, forme haute, classe A, verre borosilicaté
Fournisseur: BDH Prolabo
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
01075.607 01075.208 01075.287 01075.345 01075.403 01075.471 01075.540
612-2107EA 283 EUR
612-2107 612-2098 612-2099 612-2100 612-2103 612-2104 612-2106
Cylindres de précision ASPIN, forme haute, classe A, verre borosilicaté
Éprouvettes Éprouvettes graduées
En verre borosilicaté, forme haute, graduées, certifiées conformes.
  • Bec verseur, pied hexagonal
  • Graduation fine émaillée de couleur verte absolument indélébile
  • Trait circulaire tous les 5 ou 10 traits
La garantie ASPIN est l'assurance de la meilleure précision.
ISO 4788, DIN 12 680-2, AFNOR NF B 35 302
Certifications: ISO 4788, DIN 12 680-2, AFNOR NF B 35 302