Imprimer
Filtre à visser
Fournisseur: BARTELS RIEGER
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
920600 920601 920603 920605 920850 920851 924400 924406 924700 924702 920650 924350
111-3072EA 15.7 EUR
111-3072 111-3073 111-3075 111-3076 111-3077 111-3078 111-3079 111-3081 111-3085 BART924702 BART920650 BART924350
Filtre à visser
Protection respiratoire Masques réutilisables Filtres pour masques
Filtres respiratoires normalisés
  • Pour les masques à raccord fileté EN 148-1
EN 141, 143 et 371