Imprimer
Filtres à gaz, à vapeur et à particules, série 6000
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6051 6054 6055 6057 6059 6075 6098 6099 6096 6035 6035UK 6054UK 6055UK 6057UK 6059UK 6051UK 6075UK 6096UK 6098UK 6099UK 6095 6092
111-0051EA 117 EUR
111-0051 111-0052 111-0053 111-0054 111-0058 111-8930 111-8932 111-0059 111-8931 111-0244 111-2188 MMMA6054UK 111-2191 111-2192 111-2193 MMMA6051UK 111-2194 111-2195 MMMA6098UK 111-2196 MMMA6095 MMMA6092
Filtres à gaz, à vapeur et à particules, série 6000
Protection respiratoire Masques réutilisables Filtres pour masques
Les filtres combinés gaz, vapeur et particules 3M série 6000 ont une connexion de type baïonnette qui s'adapte à tous les masques réutilisables 3M demi-visage et intégraux. Ces filtres légers offrent une protection respiratoire bien équilibrée pour les environnements dangereux et sont conçus pour optimiser le champ de vision.
  • Protège contre toute sorte de vapeurs, de gaz et de particules
  • Combine protection, confort et équilibre
  • Conçu pour optimiser le champ de vision
  • Léger avec une faible résistance respiratoire
  • La connexion de type baïonnette s'adapte à une large gamme de masques réutilisables 3M
  • Tournez et cliquez pour un ajustement rapide et facile
Il suffit de choisir le type de filtre qui convient aux besoins et exigences spécifiques de chacun. Ils sont compatibles avec toute une gamme de demi-masques et de masques complets réutilisables pour travailler en toute sécurité dans des environnements dangereux. Ils se mettent en place rapidement et facilement, et peuvent être utilisés avec tous les masques réutilisables 3M, qu'il s'agisse de masques complets ou de demi-masques, dotés d'une connexion de type baïonnette.
Remarque : les modèles de filtres 6098 et 6099 ne conviennent pas aux demi-masques respiratoires.
Informations de commande: Les filtres 3M 6098 et 6099 ne sont pas adaptés pour être utilisés avec des demi-masques respiratoires.