Imprimer
Filtres à gaz, vapeurs et particules pour masques faciaux et complets
Fournisseur: HONEYWELL SÉCURITÉ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1785010 1781000 1784000 1784140 1783040
111-3589EA 34.1 EUR
111-3589 111-3587 111-3588 111-0136 111-0253
Filtres à gaz, vapeurs et particules pour masques faciaux et complets
Protection respiratoire Masques réutilisables Filtres pour masques
Filtres à gaz avec raccord à baïonnette pour une utilisation avec des demi-masques.
  • Faciles à remplacer
  • Faible résistance respiratoire
A : vapeurs organiques à point d'ébullition supérieur à 65 °C
AX : vapeurs organiques à point d'ébullition inférieur à 65 °C
B : gaz et vapeurs inorganiques, par exemple chlore, cyanure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène
E : gaz acides, par exemple dioxyde de soufre, chlorure d'hydrogène
K : ammoniac
Certifications: EN 14387, EN143