Imprimer
Masques intégraux, BRK 820
Fournisseur: Scott Safety
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
111-3060EA 171 EUR
111-3060
Masques intégraux, BRK 820
Respirateurs Masques réutilisables Masques complets
Conçu pour être utilisé dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, du sauvetage et de la mise au rebut de substances dangereuses. Ce masque à filtre stérile peut également servir de masque respiratoire pour les appareils respiratoires légers grâce à son raccord fileté rond standard, conformément à la norme EN 148-1.
  • La visibilité est optimisée grâce aux connecteurs compacts à position basse. Le hublot de vision est fabriqué à partir de polycarbonate thermorésistant
  • Les amortisseurs intégrés permettent d'éviter tout risque de blessure provoqué par des impacts
  • Avec diaphragme de communication en polyester et serre-nuque cinq points
  • Deux valves expiratoires assurent une faible résistance lors de l'expiration tandis que le flux d'air optimal offre une vision anti-buée
  • Masques en caoutchouc ou en silicone, des matériaux non agressifs pour la peau et hautement durables spécialement conçus pour les personnes souffrant d'allergies
Certifications: EN 136, EN 148
Attention: * Taille unique