Imprimer
Masques complets, 6000, 3M™
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6700S 6800M 6900L
113-0244EA 331 EUR
113-0244 111-0206 111-0207
Masques complets, 6000, 3M™
Protection respiratoire Masques réutilisables Masques complets
Masques intégrals légers pour un confort maximum. En matériau doux et hypoallergénique, ils sont dotés d'une vanne d'expiration centrale.
  • Utilisation de filtres à baïonnette séries 6000/2000
  • La grande visière, munie d'un revêtement anti-rayures, assure une excellente visibilité avec un large champ de vision
  • La valve d'expiration Cool Flow® est conçue pour faciliter la respiration et réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité à l'intérieur du masque
  • Masque à entretien réduit: démontage, nettoyage et réutilisation de nombreuses fois
  • Aucune pièce de rechange nécessaire, à l'exception des filtres et des cartouches
Poids : 400 g
EN 136
Weight: 400 g
Certifications: EN 136
Informations de commande: Supplied without filters, which are sold separately.