Imprimer
Demi-masques réutilisables, 6000 et 7000
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6100S 6200M 6300L 7501 7502 7503 6212M 6223M 7523M
111-0061EA 51.8 EUR
111-0061 111-0062 111-0063 111-0065 111-0066 111-0067 111-0465 111-0466 111-2197
Demi-masques réutilisables, 6000 et 7000
Protection respiratoire Masques réutilisables Demi-masques
Légers et confortables. En matériau doux et hypoallergénique, doté d'une vanne d'expiration centrale.
  • Utilisent des filtres à baïonnette séries 6000/2000
  • Masques à entretien réduit, démontables, faciles à nettoyer et réutilisables de nombreuses fois
  • Aucune pièce de rechange n'est nécessaire, à l'exception des filtres et des cartouches
EN 140
Certifications: EN 140
Informations de commande: Supplied without filters, which are sold separately (except 111-0465, 111-0466).