Imprimer
Demi-masques, série 7700
Fournisseur: Honeywell Safety
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
N65770033 N65770032 N65770031
111-0289EA 47 EUR
111-0289 111-0290 111-0291
Demi-masques, série 7700
Protection respiratoire Masques réutilisables Demi-masques
Demi-masques en silicone souple et hypoallergénique. Les filtres et cartouches interchangeables assurent une purification de l'air efficace pour diverses applications. La connexion directe de la cartouche à la pièce faciale élimine les joints et supports de cartouche.
  • Le silicone souple assure l'excellent ajustement et le grand confort de ces respirateurs
  • Le système de harnais soulage les points de pression
  • Portables avec lunettes-masques et lunettes de protection
Certifications: Homologation par le NIOSH pour la résistance à l'impact et à la pénétration en association avec des filtres et/ou cartouches North Safety.
Informations de commande: Cartouches et filtres disponibles séparément