Imprimer
Demi-masques, Valuair
Fournisseur: HONEYWELL SÉCURITÉ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1001575 1001573 1001574 1001576
111-3525EA 66.5 EUR
111-3525 111-3520 111-3524 111-1348
Demi-masques, Valuair
Protection respiratoire Masques réutilisables Demi-masques
Réutilisables.
«Economy»: Demi-masques sans silicone dont la texture assure un confort et une étanchéité exceptionnels au niveau du visage.
«Premier»: Pièce faciale en silicone souple pour une flexibilité, un confort et une résistance élevés
Valve d'évacuation de la transpiration pour éviter les irritations de la peau
Fixation simplifiée.
  • Meilleure visibilité par un système de double filtre latéral
  • Mise en place aisée et sûre des filtres grâce au système 'click-fit'
Connexion filtre: twin baïonnette
Economy: 109 g; Premier: 140 g
Connexion filtre: twin baïonnette
Poids: 109 g (taille M)
Certifications: EN 140
Informations de commande: Valuair half masks are designed for use with the Sperian range of filter cartridges (111-3540, 111-3528, 111-3529, 111-3530, 111-0247).