Cette gamme assure une protection légère, efficace, confortable et hygiénique contre les poussières et aérosols. Les masques offrent également une protection contre les faibles concentrations (niveaux de nuisance) de vapeurs ou de gaz acides organiques tels que le dioxyde de soufre ou le fluorure d'hydrogène, en dessous de la limite d'exposition professionnelle (VLE) (en fonction du type de masque).
- Protection nasale en mousse convexe à double lanière et barrette en aluminium adaptée à toute forme de visage
- Vanne 3M™ Cool Flow™ brevetée sur les modèles « avec vanne » et coquille anti-déformation disponible sur tous les modèles
- Aucun entretien chronophage nécessaire
Certifications: EN 149:2001+A1:2009