Imprimer
Demi-masques filtrants contre les particules, jetables, FFP1/FFP2, séries Classical et Comfort
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8710 8810 8812 8822
111-0100EA 58.1 EUR
111-0100 111-3001 111-0101 111-0102
Demi-masques filtrants contre les particules, jetables, FFP1/FFP2, séries Classical et Comfort
Protection respiratoire Masques à usage unique Demi-masques fitrants contre les particules
La forme convexe du masque d'hygiène, sa double lanière, sa protection nasale en mousse et sa barrette nasale en aluminium garantissent un excellent ajustement à une vaste gamme de formes de visage.
  • Protection des voies respiratoires légère, efficace, confortable et hygiénique
  • Coquille intérieure durable anti-déformation
  • Aucune maintenance laborieuse et coûteuse nécessaire
EN 149:2001; EU Directive 89/686; 10/11B
Certifications: EN 149:2001; 89/686; 10/11B
Attention: * Taille unique