Imprimer
Masques masques filtrants contre les particules, à usage unique, FFP1/FFP2/FFP3, série 4000
Fournisseur: HONEYWELL SÉCURITÉ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1005605 1005608 1005611 1005614 1005630
111-1273EA 46.7 EUR
111-1273 111-1274 111-1277 111-1278 111-1279
Masques masques filtrants contre les particules, à usage unique, FFP1/FFP2/FFP3, série 4000
Protection respiratoire Masques à usage unique Demi-masques fitrants contre les particules
Masques pliés à plat sous emballage individuel avec les fonctionnalités exclusives de la gamme Willson 5000 : joint ultra-souple, nouvelle valve d'expiration, latex, PVC, matériaux sans silicone.
  • 5 modèles pliés à plat se présentant en sachets individuels hygiéniques sur lesquels sont imprimées les instructions d'utilisation
  • Peuvent être facilement stockés dans une poche
  • Mécanisme de maintien du pliage permettant d'empêcher les contaminants de pénétrer dans les masques lorsqu'ils ne sont pas utilisés
  • Mentonnière spécialement conçue pour que les utilisateurs puissent parler correctement
EN149:2001
Certifications: EN149:2001