Imprimer
Tabourets marchepieds, STEP
Fournisseur: WEDO WERNER DORSCH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
212200 212212 212237 212202 212203
139-9801EA 64.88 EUR
139-9801 139-9803 139-9804 139-0628 139-0805
Tabourets marchepieds, STEP
Escabeaux et marchepieds
Ces tabourets marchepieds solides sont fabriqués en PP recyclable et résistant aux UV; ils sont montés sur trois roulettes, ce qui permet de les déplacer sans effort. Dès que l'on pose le pied dessus, les roulettes se bloquent en position basse et immobilisent le marchepied, garantissant une stabilité parfaite.
  • Charge maximale 150 kg
  • Montage par encliquetage, aucun outil nécessaire
EN 14183 (DIN 4569), TÜV GS approved.
Certifications: EN 14183 (DIN 4569), certification TÜV-GS.