Imprimer
Fûts à ouverture complète
Fournisseur: CURTEC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6950-91-046 6942-91-971 6943-91-971 6947-91-046 6945-61-046 6994-91-046
216-4232EA 105 EUR
216-4232 216-4227 216-4228 216-4229 CURT6945-61-046 216-2054
Fûts à ouverture complète
Barils, tonneaux, fûts
Drums, HDPE, white, with red screw lids or HDPE brown with beige screw lids and EPDM sealing gasket.
  • Étanchéité à l'air et à l'eau
  • Conteneurs à ouverture complète
  • 100% plastique exempt de métaux lourds
Stackable wide mouth kegs with lid, tamper-resistant seal and predetermined breaking point. Made from food grade material and UN approved for solids and pastes.
CurTec has introduced a material clock. The material clock is a configurable clock that shows the materials used. Each letter of the clock corresponds to a specific material. These letters,En savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable