Imprimer
Hydromètres pour produits pétroliers
Fournisseur: Alla France
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3504LC070/15QP 3504LC075/15QP 3504LC080/15QP 3504LC085/15QP 350L090NFC 350L095NFC 350L100NFC 3504LC110/15QP 3504LC115/15QP 3504MC065/15QP 3504MC070/15QP 3504MC075/15QP 3504MC080/15QP 3504MC085/15QP 3504MC090/15QP 3504MC095/15QP 3504MC100/15QP 3504MC105/15QP 3504MC110/15QP 3504MC115/15QP
614-1535EA 82.5 EUR
614-1535 614-1536 614-1538 614-1540 614-1542 614-1544 614-1546 614-1550 614-1552 ALLA3504MC065/15QP ALLA3504MC070/15QP ALLA3504MC075/15QP ALLA3504MC080/15QP ALLA3504MC085/15QP ALLA3504MC090/15QP ALLA3504MC095/15QP ALLA3504MC100/15QP ALLA3504MC105/15QP ALLA3504MC110/15QP ALLA3504MC115/15QP
Hydromètres pour produits pétroliers
Hydromètres
Ces hydromètres ont été étudiés pour les besoins spécifiques des utilisateurs dans l'industrie du pétrole.
  • Température de calibration de 15 °C pour une tension superficielle basse (16 à 35 mN/m)
  • Lecture en dessous du ménisque
  • Densimètre haute précision, avec division jusqu'à 0,0005 g/ml
  • Repère gravé sur la tige qui signale tout déplacement de l'échelle de mesure
L'échelle de l'hydromètre est marquée avec la température de calibration, la tension de surface, le numéro individuel de l'instrument, le numéro de série.
Certifications: NFT 60101.
Informations de livraison: Densimètre avec 3 points de calibration certificat Usine ou Densimètre avec 3 points de calibration certificat laboratoire accrédité sur demande. Les points de calibration sont à spécifier à la commande.