Imprimer
Hydromètres pour produits pétroliers
Fournisseur: Alla France
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3503LC10520BQP 350L060I649SPB 350L065I649SPB 350L070I649SPB 350L075I649SPB 350L080I649SPB 350L085I649SPB 350L090I649SPB 350L095I649SPB 350L100I649SPB
614-0505EA 109 EUR
614-0505 614-0504 614-0503 614-0502 614-0501 614-0500 614-0509 614-0508 614-0507 614-0506
Hydromètres pour produits pétroliers
Hydromètres
Ces hydromètres pour l'industrie pétrolière ont été conçus pour une lecture sous le ménisque.
Certifications: ISO 649, NF 35511, BS 718, DIN 12791.
Informations de commande: Certificat de calibration Traceable® en trois points ou certificat de laboratoire en trois points disponibles.