Ces thermo-hydromètres de sécurité associés à l'échelle du sucre sont conçus pour déterminer la gravité spécifique, l'échelle de Brix et le taux d'alcool par volume.
- Ballast sans plomb, et verre avec liquide de remplissage organique à base d'alcool bleu sans mercure
- Numéro de série individuel; sans risque et facile à nettoyer en cas de bris accidentel
- Température de calibration: 20 °C avec thermomètre
Conçus pour mesurer le taux de sucrose dans l'industrie agro-alimentaire, ainsi que d'autres secteurs industriels.
Certifications: ASTM
Informations de livraison: Livrés avec une déclaration multilingue de précision et de traçabilité NIST.
Attention: Ces densimètres combinés doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr; ils ne doivent pas être confrontés à des températures extrêmes. Les thermomètres intégrés sont à utiliser uniquement en tant que référence générale. En cas de températures critiques, il est recommandé d'utiliser un thermomètre standard calibré.