Imprimer
Broyeurs de tissus d'après Dounce
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
357574 357576
432-5006EA 967 EUR
432-5006 432-5007
Broyeurs de tissus d'après Dounce
Homogénéisateurs Broyeurs pour tissus
Les broyeurs de Dounce en acier inoxydable Dura-Grind® de Wheaton peuvent être utilisés à la place des broyeurs de Dounce en verre et sont plus rugueux. Le piston agit en douceur et demande un moindre effort qu'avec le modèle équivalent en verre. Fabrication de précision en acier inoxydable n° 316 avec faible tolérance de 0,0124 mm.
  • Mortier à fond plat qui lui permet de tenir debout
  • Piston individuel et mortier sont livrés en tant que jeu assorti
  • Non autoclavable
Poids: 0,9 kg