Imprimer
Broyeurs de tissus, type Potter-Elvehjem
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
357969 358028 357966 357974 358033 357971 357979 358038 357976 357984 358043 357981 357989 358048 357986 357994 358053 357991
432-5011EA 337 EUR
432-5011 432-5031 432-5010 432-5013 432-5034 432-5012 432-5015 432-5037 432-5014 432-5017 432-5040 432-5016 432-5019 432-5043 432-5018 432-5021 432-5046 432-5020
Broyeurs de tissus, type Potter-Elvehjem
Homogénéisateurs Broyeurs pour tissus
Mortier en verre borosilicaté, pilon en PTFE avec tige en acier inoxydable. Le pilon en PTFE dentelé disperse l'homogénat dans le mortier cylindrique plus efficacement. Construits avec précision à l'aide de pièces entièrement interchangeables.
  • L'espace entre le pilon et le tube est compris entre 0,1 et 0,15 mm
  • Tige en acier inoxydable Ø 6,3 mm
  • Peuvent être autoclavés
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards).
Certifications: Verre borosilicaté à faible taux d'extraction Wheaton 33 (répond aux normes ASTM Type I Classe A et aux normes USP Type I).