Imprimer
Broyeurs de tissus d'après Tenbroeck
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
357422 357424 357426 357421 357428
432-1276EA 308 EUR
432-1276 432-1277 432-5000 432-1275 432-5001
Broyeurs de tissus d'après Tenbroeck
Homogénéisateurs Broyeurs pour tissus
En verre borosilicaté. Homogénéisateurs tissulaires avec pilons interchangeables adaptés aux tissus et biopsies organiques tenaces.
  • Cavité des pilons pouvant être remplie de glace carbonique pour réfrigération
  • Récipient homogénéisateur à grand réservoir et bec verseur
  • Largeur d'interstice pilon-mortier de 0,1 à 0,15 mm
Semblable au type Potter-Elvehjem verre-verre, mais micro-format pour très grande précision.
Certifications: Semblable au type Potter-Elvehjem verre-verre, mais micro-format pour très grande précision.